Merck
BDPH9BCD5259
Bide Pharmatech
2-(o-Tolyloxy)propanoic acid
Sinonimo/i:
2-(2-methylphenoxy)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD5259 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-3-4-6-9(7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
YIGXGYDKDDWZLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)