Merck
BDPH9BCD8A4E
Bide Pharmatech
2-Methyl-1-pyrroline
Sinonimo/i:
5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCD8A4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H9N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.13
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD8A4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h3,6H,2,4H2,1H3
Inchi Key
MUUWQYQRBFVTIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)