Merck
BDPH9BCD8B4E
Bide Pharmatech
Diethyl octylphosphonate
Sinonimo/i:
diethyl octylphosphonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H27O3P1
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.32
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD8B4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H27O3P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3
Inchi Key
MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)