Merck
BDPH9BCD8EA4
Bide Pharmatech
2-(5-Bromopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Sinonimo/i:
2-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-methylpropanenitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.09
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD8EA4 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-9(2,6-11)8-4-3-7(10)5-12-8/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
LCFRTRIRICENNR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)