Merck
BDPH9BCD9A67
Bide Pharmatech
(2-(Methoxycarbonyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Sinonimo/i:
(2-(methoxycarbonyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O4N2B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.94
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD9A67 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H7BN2O4/c1-13-6(10)5-8-2-4(3-9-5)7(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Inchi Key
QJBIYMZDLMVGCM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)