Merck
BDPH9BCDC8BC
Bide Pharmatech
5,5'-(Naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Sinonimo/i:
5,5'-(naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C26H16O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.41
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDC8BC non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C26H16O8/c27-23(28)19-7-17(8-20(11-19)24(29)30)15-3-1-13-5-16(4-2-14(13)6-15)18-9-21(25(31)32)12-22(10-18)26(33)34/h1-12H,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
Inchi Key
CYKPOGLPCGBVSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)