Merck
BDPH9BCDEDBB
Bide Pharmatech
2-Methoxybenzene-1,4-diamine
Sinonimo/i:
2-methoxy-1,4-benzenediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCDEDBB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H10O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDEDBB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Inchi Key
HGUYBLVGLMAUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)