Merck
BDPH9BCDFD51
Bide Pharmatech
2,4,6-Trimethyliodobenzene
Sinonimo/i:
2-iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.09
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD51 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Inchi Key
GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)