Merck
BDPH9BCDFD69
Bide Pharmatech
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine
Sinonimo/i:
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H11N2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD69 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Inchi Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)