Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCE052D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4O2N2Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.47
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCE052D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)