Merck
BDPH9BCE0DFD
Bide Pharmatech
2-Bromo-3,3-dimethylbutanoic acid
Sinonimo/i:
2-bromo-3,3-dimethylbutanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H11O2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.06
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCE0DFD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
MJLVLHNXEOQASX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)