Merck
BDPH9C021A9E
Bide Pharmatech
1-Cyclobutyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Sinonimo/i:
1-cyclobutyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9C021A9E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c1-6-8(9(10)13)5-12(11-6)7-3-2-4-7/h5,7H,2-4H2,1H3,(H2,10,13)
Inchi Key
CKQWPRYQRZSFSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)