Merck
BDPH9C021AED
Bide Pharmatech
Methyl (Z)-3-amino-4-methylpent-2-enoate
Sinonimo/i:
methyl (2Z)-3-amino-4-methyl-2-pentenoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H13O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021AED non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
Inchi Key
QBZUNIPJVKAQQC-XQRVVYSFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)