Merck
BDPH9C021CA3
Bide Pharmatech
MaP4343
Sinonimo/i:
(3beta)-3-methoxypregn-5-en-20-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.51
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021CA3 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C22H34O2/c1-14(23)18-7-8-19-17-6-5-15-13-16(24-4)9-11-21(15,2)20(17)10-12-22(18,19)3/h5,16-20H,6-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21-,22+/m0/s1
Inchi Key
ZVGQOQHAMHMMNE-BIBIXIOVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)