Merck
BDPH9C021E4B
Bide Pharmatech
4-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Sinonimo/i:
4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021E4B non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-8-5-9-4-7-6(8)2-3-10-7/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
UPDSOLUKSUHRDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)