Merck
BDPH9C021EC9
Bide Pharmatech
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.64
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021EC9 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12;/h2-6H,13H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Inchi Key
JVLWNYKROJNLAS-FYZOBXCZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)