Merck
BDPH9C021FFD
Bide Pharmatech
(2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
Sinonimo/i:
(2R,3R,4R,5R)-2-(acetoxymethyl)-5-(6-hydroxy-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9C021FFD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H18O8N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.34
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021FFD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C16H18N4O8/c1-7(21)25-4-10-12(26-8(2)22)13(27-9(3)23)16(28-10)20-6-19-11-14(20)17-5-18-15(11)24/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3,(H,17,18,24)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
Inchi Key
SFEQTFDQPJQUJM-XNIJJKJLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)