Merck
BDPH9C022C19
Bide Pharmatech
N-(4-Isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Sinonimo/i:
(Z)-N-(4-isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H19O2N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.41
MDL number:
Il prodotto BDPH9C022C19 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C17H19NO2S/c1-13(2)16-8-6-15(7-9-16)12-18-21(19,20)17-10-4-14(3)5-11-17/h4-13H,1-3H3/b18-12+
Inchi Key
QDNWKNMMUMIPAK-LDADJPATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)