Merck
ENA341296569
Enamine
(2-chloroethyl)cyclohexane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto ENA341296569 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.66
Numero MDL:
Il prodotto ENA341296569 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
(2-chloroethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2
InChI
TYRMEBINDCQOHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)