Merck
ENAH90822F2E
Enamine
isocyanato(methylsulfanyl)methane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto ENAH90822F2E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.14
Numero MDL:
Il prodotto ENAH90822F2E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
(isocyanatomethyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C3H5NOS/c1-6-3-4-2-5/h3H2,1H3
InChI
ACQSAKKIGLJHQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032350
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032350
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)