Merck
CR03F1P06
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 3.0 µm Code F Extended
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
polypropylene
silicone seal
Descrizione
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Sterilità
(Do not autoclave)
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Dimensione pori
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Risultati analitici
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
≤50 mg after 24-h soak in water
Contatta l'Assistenza Tecnica