Merck
FF-125ML-BK
Blood typing Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-Fyb from the clone SpA264LBg1, Human IgM Antibody, Intermediate for further manufacturing use
Sinonimo/i:
Anti-Fyb (clone SpA264LBg1), FFMU
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
SpA264LBg1, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 125 mL
Concentrazione
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline. For the formulation of Anti-s blood typing reagents or devices. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Shelf Life: 24 months from date of filtration. Licensed by the US FDA under a shared manufacturing arrangement
Applicazioni
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica