Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiOrigine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-62/MS-69, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 × 5 mL
Concentrazione
20-41 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
Applicazioni
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica