Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiOrigine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-258, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 125 mL
Concentrazione
4-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline. For the formulation of Anti-E blood typing reagents or devices. Because of the incidence of weak and variant forms of E antigen expression, manufacturers may need to blend Anti-E antibodies in order to formulate a balanced reagent with a broad spectrum of antigen recognition. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Shelf Life: 24 months from date of filtration. Licensed by the US FDA under a shared manufacturing arrangement.
Applicazioni
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica