Merck
MABX2022
Anti-LH (Alpha-subunit) Antibody, (10mg) KC
from mouse
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrizione generale
Luteinizing hormone (LH) is a two-chain glycoprotein hormone; the α-chain is identical to that of chorionic gonadotropin, TSH, and FSH, while biological specificity is attributed to the distinct β-chain. Induces ovulation, spermatogenesis, and synthesis of steroid sex hormones. LH is commonly used to monitor the timing of ovulation
Immunogeno
LH Alpha subunit
Applicazioni
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Suggested antibody pairs MABX2021-1KC and MABX2022-1KC
Stato fisico
Format: Purified
Ion-exchange chromatography
Purified mouse monoclonal in buffer containing 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8.0, 0.1 % sodium azide (NaN₃).
Nota sulla preparazione
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.
Altre note
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Contatta l'Assistenza Tecnica