Vai a
MXRJ2000HTLA
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells, ASME
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117.460,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
117.460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), latch(es) (18-8 stainless steel)
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXRJ2000TLAMXRJ2000HTLMXRJ2000TL
description
-
description
-
description
-
description
-
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
material
304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), latch(es) (18-8 stainless steel), 304 stainless steel caster(s)
material
304 stainless steel caster(s), stainless steel latch(es) (18-8), 304L stainless steel tank(s), 304L stainless steel stand
material
-
material
-
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
-
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
1619.3 cm , 63.75 in.
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
H
81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 3384 mm , 867 mm
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)