Vai a
MXRJ2000TL
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXRJ2000HTLMXRJ2000TLAMXRJ2000HTLA
description
-
description
-
description
-
description
-
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 3384 mm , 867 mm
H
81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
-
width
1619.3 cm , 63.75 in.
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)