Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
4 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2970,00 € |
Informazioni su questo articolo
2970,00 €
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| capacity -200000 mL | capacity -200000 mL total capacity | capacity - | capacity - |
| packaging pack of | packaging pack of -4 bags | packaging - | packaging - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| material PureFlex™ bag | material PureFlex™ bag | material - | material - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C |
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
Come trovare il codice prodotto
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto