Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
31411800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiMateriali
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic (Surface)
Parametri
-40-170 °C temp. range (Continuous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
Peso
0.16 kg (0.353 lb)
Applicazioni
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Confezionamento
The Diaphragm is packaged in a closed box.
Altre note
All Diaphragms are manufactured with materials in compliance with FDA regulations §177.2600 and supplied with statement. The Diaphragm meets USP Biological Tests for Plastics, Class VI.
Note legali
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica