Merck
NE-1L-BK
Blood typing Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
LM110/140, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 L
Concentrazione
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 24 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
Applicazioni
Bulk
For use by Tube technique
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Contatta l'Assistenza Tecnica