Merck
257389
p-Terphenyl
≥99.5%
Sinonimo/i:
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5C6H4C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.30
Beilstein:
1908447
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
7.95 (vs air)
Saggio
≥99.5%
P. ebollizione
389 °C (lit.)
Punto di fusione
212-213 °C (lit.)
λmax
278 nm
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable as laser dye
Altre note
This product has been replaced by T3203-ALDRICH | p-Terphenyl ≥99.5% (HPLC)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Renate B Schnabel et al.
Lancet (London, England), 386(9989), 154-162 (2015-05-12)
Comprehensive long-term data on atrial fibrillation trends in men and women are scant. We aimed to provide such data through analysis of the Framingham cohort over 50 years. We investigated trends in incidence, prevalence, and risk factors for atrial fibrillation
Hengde Li et al.
Genetica, 143(3), 299-304 (2015-02-07)
Genetic prediction of quantitative traits is a critical task in plant and animal breeding. Genomic selection is an accurate and efficient method of estimating genetic merits by using high-density genome-wide single nucleotide polymorphisms (SNP). In the framework of linear mixed
Aurélia Caputo et al.
Biology direct, 10, 5-5 (2015-04-19)
Alterations in gut microbiota composition under antibiotic pressure have been widely studied, revealing a restricted diversity of gut flora, including colonization by organisms such as Enterococci, while their impact on bacterial load is variable. High-level colonization by Akkermansia muciniphila, ranging
Thomas A Lanz et al.
PloS one, 10(3), e0121744-e0121744 (2015-03-19)
Increased protein levels of striatal-enriched tyrosine phosphatase (STEP) have recently been reported in postmortem schizophrenic cortex. The present study sought to replicate this finding in a separate cohort of postmortem samples and to extend observations to striatum, including subjects with
Romain Duval et al.
Scientific reports, 5, 10750-10750 (2015-06-05)
Protein tyrosine phosphatases (PTPs) are involved in numerous signaling pathways and dysfunctions of certain of these enzymes have been linked to several human diseases including cancer and autoimmune diseases. PTPN2 is a PTP mainly expressed in hematopoietic cells and involved
Contatta l'Assistenza Tecnica