Merck
AXYPCR02CPR
PCR strip tube caps
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, red, pkg of 10x125strips/cs
Sinonimo/i:
Corning tube cap
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PCR strip tube caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, red, pkg of 10x125strips/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-02CP-R
Corning
packaging
pkg of 10x125strips/cs
size
0.2 mL
color
red
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica