Vai a
EHNC012011
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-500B12.1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 μg
Prodotti solitamente spediti in 3 settimane (da 4 a 6 settimane per gli ordini personalizzati).
219,00 €
50 μg
Prodotti solitamente spediti in 3 settimane (da 4 a 6 settimane per gli ordini personalizzati).
394,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Prodotti solitamente spediti in 3 settimane (da 4 a 6 settimane per gli ordini personalizzati).
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTTTTCCCAAATCAAGAGCAATGCATCCCACACAAATGGGCAAGAATTGCAGCTGACAGAGGAATCTCCCTATCTTTGAACCTTCAGGATTTTGCAGTGATGTCAAGGTTTACACCCATGTCTTCACTCCCAAAATTTGGATTTGAGCCTCAGATCTACTATTTACTAACTCTATGATCTTTGACAAATCACTCGAATTCCTGATGCCTTAAGAATCCTTTTGTTCCTGAGCAGAGTGACACAGTCTCCTGCAGTTGAGGATCATTGATCTAGAGCATTGATTACAACGGAAGGCGTCTAAAGGATGAGGCAAAAGTGAAAGCCAGATTATGGTTGTATGTTTTTCCTGTAAGCCACCACAAACCTTTTGTGCAATGAGATAGGTGATGAATAAAGCATGGATGAATCCACGCATTAGATGAGTATGTGAAGTGGATATGGAGAGCACATAAGAACCAAGAGCAGACAGAGCCCTAAGGAAAGACCTGGCTGACCTGCCGGAAGGAAAATAGGTATTAGGAATCCTGAAAACCATACTTCAGAGGATTATGTATCAAGAAAGTTGGGGTCTAGGTG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)