Nome del prodotto
Dacomitinib, ≥98% (HPLC)
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)NC(=O)\C=C\CN4CCCCC4)Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+
InChI key
LVXJQMNHJWSHET-AATRIKPKSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Quality Level
Biochem/physiol Actions
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Discover definitions and uses for irreversible inhibitors including the types of irreversible inhibitors: suicide inhibitors, heavy metal inhibitors, and time-dependent inhibitors.
Contatta l'Assistenza Tecnica