Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GPRASP2(114928)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Gene Information human ... GPRASP2(114928) | Gene Information mouse ... Ifnz(319146) | Gene Information - | Gene Information mouse ... H60a(15101) |
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity mouse |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?