Vai a
ERMBF445A
DP23211 Maize (blank)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,40 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ERMBF445BERMBF439CERMBC716
vibrant-m
ERMBF445A
DP23211 Maize (blank)
description
-
description
-
description
ERM®, certified reference material, 0.1% DP-004114-3
description
ERM®, certified reference material
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)