Merck
AMBH2D6F3F32
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
製品AMBH2D6F3F32は現在お住まいの国では販売されていません。
この商品について
CAS番号:
分子量:
350.9
MDL番号:
製品AMBH2D6F3F32は現在お住まいの国では販売されていません。
Iupac Name
1-bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
NBSGEAPKXCFNTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)