Merck
AMBH2D6FB1DE
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2H-chromen-2-one
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
製品AMBH2D6FB1DEは現在お住まいの国では販売されていません。
この商品について
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
製品AMBH2D6FB1DEは現在お住まいの国では販売されていません。
Iupac Name
7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5H
InChI Key
PFJPBLFPJISXMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19063-56-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19063-56-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)