Merck
BDPH9BCC3C19
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
別名:
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H6O2Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
249.49
MDL number:
製品BDPH9BCC3C19はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Inchi Key
RMGCJLITIJXUAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)