Merck
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
別名:
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
製品BDPH9BCCC19Dはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
この商品について
化学式:
C8H8Br2
CAS番号:
分子量:
263.96
MDL number:
製品BDPH9BCCC19Dはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)