Merck
BDPH9BCD00A6
Bide Pharmatech
N-Methylcycloheptanamine hydrochloride
別名:
N-cycloheptyl-N-methylamine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H18N1Cl1
CAS番号:
分子量:
163.69
MDL number:
製品BDPH9BCD00A6はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
QLAIBHKNAXKMHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)