Merck
BDPH9BCD46BB
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)acetaldehyde
別名:
(2-chlorophenyl)acetaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H7O1Cl1
CAS番号:
分子量:
154.6
MDL number:
製品BDPH9BCD46BBはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2
Inchi Key
NTLKDYQFUMXRNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)