Merck
BDPH9BCD4792
Bide Pharmatech
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanol
別名:
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H8O1N2
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL number:
製品BDPH9BCD4792はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-2-8-6(4-9)3-7-5/h2-3,9H,4H2,1H3
Inchi Key
QYANNJBVADZUDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)