Merck
BDPH9BCD5259
Bide Pharmatech
2-(o-Tolyloxy)propanoic acid
別名:
2-(2-methylphenoxy)propanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H12O3
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL number:
製品BDPH9BCD5259はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-3-4-6-9(7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
YIGXGYDKDDWZLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)