Merck
BDPH9BCDA080
Bide Pharmatech
Copper(II) isobutyrate
別名:
copper(2+) bis(2-methylpropanoate)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H14O4Cu1
CAS番号:
分子量:
237.74
MDL number:
製品BDPH9BCDA080はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/2C4H8O2.Cu/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*3H,1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Inchi Key
KOKFUFYHQQCNNJ-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Blue powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)