Merck
BDPH9BCDD67A
Bide Pharmatech
Cyclopentanone-2-carbonitrile
別名:
2-oxocyclopentanecarbonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
製品BDPH9BCDD67Aはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
この商品について
化学式:
C6H7O1N1
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL number:
製品BDPH9BCDD67Aはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Inchi Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)