Merck
BDPH9BCDDA67
Bide Pharmatech
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
別名:
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H4N2Br2
CAS番号:
分子量:
275.93
MDL number:
製品BDPH9BCDDA67はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)