Merck
BDPH9BCDEEEA
Bide Pharmatech
2-Bromo-4,5-dimethylpyridine
別名:
2-bromo-4,5-dimethylpyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H8N1Br1
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL number:
製品BDPH9BCDEEEAはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C7H8BrN/c1-5-3-7(8)9-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
OTVKPSUMDAFRQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)