Merck
BDPH9BCDFD69
Bide Pharmatech
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine
別名:
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H11N2F3
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL number:
製品BDPH9BCDFD69はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Inchi Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)