Merck
BDPH9BCDFD75
Bide Pharmatech
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
別名:
1-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C12H16O2N1Cl1
CAS番号:
分子量:
241.72
MDL number:
製品BDPH9BCDFD75はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15);1H
Inchi Key
BEFZAPQHSZCXRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)